Print…
Ampicillin 100 mg/ml em solução aquosa pronto para uso
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm
J66972.AB J66972.AC
J66972.ABEA 132 EUR
J66972.AB J66972.AC
Ampicillin 100 mg/ml em solução aquosa pronto para uso
Ampicillin
Pale yellow liquid
  • Light sensitive
Fórmula: C₁₆H₁₉N₃O₄S
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005175
Número CAS: 69-53-4
EINECS: 200-708-1