Levofloxacin 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(S)-9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-3,7-dihydro-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 100986-85-4
Molecular Formula: C18H20FN3O4
Formula Weight: 361.37
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Fórmula:
C₁₈H₂₀FN₃O₄ Peso Molecular: 361.37 g/mol Ponto de ebulição: 572 °C Ponto de Fusão: 218…227 °C Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) |
Número MDL :
MFCD00865049 Número CAS: 100986-85-4 |