Print…
Gibberellic acid 90% A4+A7
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
J66661.03 J66661.06
J66661.03EA 148 EUR
J66661.03 J66661.06
Gibberellic acid 90% A4+A7
Gibberellic acid
Purity: 90%
Storage Temperature: −30 to −10 °C
Flash Point: >110 °C
Physical Form: Powder
Boiling Point: 582°
Solubility: Soluble in methanol, ethanol, or acetone. Also soluble in dilute solutions of sodium bicarbonate or sodium acetate
Fórmula: C₁₉H₂₂O₆
Peso Molecular: 346.38 g/mol
Ponto de ebulição: 582 °C
Ponto de Fusão: 234
Ponto de Inflamação: >110 °C(230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00079329
Número CAS: 77-06-5
Merck Index: 13,04430