Sparfloxacin 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
J66358.03
J66358.09
J66358.03EA
42.3
EUR
J66358.03
J66358.09
Sparfloxacin 98%
Sparfloxacin
Purity: 98%
CAS No.: 110871-86-8
Molecular Formula: C19H22F2N4O3
Formula Weight: 392.40
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Applications: Targets a wide range of gram positive, gram negative, and mycoplasma species
Fórmula:
C₁₉H₂₂F₂N₄O₃ Ponto de ebulição: 640 °C Ponto de Fusão: 265 °C Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) |
Número MDL :
MFCD00869619 Número CAS: 110871-86-8 Merck Index: 14,8735 |