Mupirocin 92%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Purity: 92%
CAS No.: 12650-69-0
Molecular Formula: C26H44O9
Formula Weight: 500.62
Flash Point:
Fórmula:
C₂₆H₄₄O₉ Ponto de ebulição: 672 °C Ponto de Fusão: 77…78 °C Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01711620 Número CAS: 12650-69-0 Merck Index: 14,6302 |