Flumequine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J66332.03
J66332.06
J66332.03EA
64
EUR
J66332.03
J66332.06
Flumequine 98%
Flumequine
Purity: 98%
CAS No.: 42835-25-6
Molecular Formula: C14H12FNO3
Formula Weight: 261.25
Flash Point:
Applications: Inhibits topoisomerases in gram negative bacteria.
Fórmula:
C₁₄H₁₂FNO₃ Ponto de Fusão: 253…255 °C Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00079298 Número CAS: 42835-25-6 EINECS: 255-962-6 Merck Index: 14,4137 |