Tazobactam sodium
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 89785-84-2
Molecular Formula: C10H11N4NaO5S
Formula Weight: 322.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Fórmula:
C₁₀H₁₁N₄NaO₅S Ponto de ebulição: 77 °C Ponto de Fusão: 140…147 °C Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) |
Número MDL :
MFCD00917472 Número CAS: 89785-84-2 Merck Index: 14,9083 |