Cefixime trihydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A broad spectrum third generation cephalosporin.
- Air and Light Sensitive
Pale yellow powder
Applications: A broad spectrum third generation cephalosporin
Soluble in water at 55.1 µg/mL
Fórmula:
C₁₆H₂₁N₅O₁₀S₂ Ponto de Fusão: 218…225 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD03788802 Número CAS: 125110-14-7 |