Print…
Tobramycin
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol
J66040.03 J66040.06
J66040.03EA 99.5 EUR
J66040.03 J66040.06
Tobramycin
Tobramycin
Tobramycin primarily targets gram negative bacteria.
  • White to Off-White powder
Soluble in water
Fórmula: C₁₈H₃₇N₅O₉
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00077885
Número CAS: 32986-56-4
EINECS: 251-322-5
Merck Index: 14,9490