Print…
Spectinomycin sulphate 93%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
J66034.03 J66034.06
J66034.03EA 45.1 EUR
J66034.03 J66034.06
Spectinomycin sulphate 93%
Spectinomycin sulphate
This spectinomycin sulfate antibiotic acts against Gram-negative bacteria.
  • White powder
Soluble in DMSO or water
Fórmula: C₁₄H₂₄N₂O₇·H₂SO₄
Ponto de ebulição: 583 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00270185
Número CAS: 23312-56-3
EINECS: 245-578-7