Azul de toluidina O >65% (conteúdo de corante), certificado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
TBO, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiazinium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride, Tolonium chloride, Basic Blue 17, Blutene chloride
J66015.06
J66015.14
J66015.06EA
27.5
EUR
J66015.06
J66015.14
Azul de toluidina O >65% (conteúdo de corante), certificado
Azul de toluidina O
CAS No.: 92-31-9
Molecular Formula: C15H16ClN3S
Formula Weight: 305.83
Physical Form: Powder
Appearance: Dark green
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in water at 1mg/ml
MDL No.: MFCD00011934
Fórmula:
C₁₅H₁₆ClN₃S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011934 Número CAS: 92-31-9 EINECS: 202-146-2 |