2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Disodium 2'-deoxy-5'-O-phosphonatoguanosine, 2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphoric acid disodium salt
J65186.03
J65186.06
J65186.14
J65186.03EA
66.3
EUR
J65186.03
J65186.06
J65186.14
2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate 98%
2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 33430-61-4
Molecular Formula: C10H12N5Na2O7P.xH2O
Formula Weight: 391.18 (anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Melting Point:
Fórmula:
C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·xH₂O Peso Molecular: 391.18 g/mol (anhy) Ponto de Fusão: >245 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD00080331 Número CAS: 33430-61-4 EINECS: 251-517-5 |