Print…
Citrate-buffered saline (20X)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J63666.K2 J63666.K3
J63666.K2EA 37.5 EUR
J63666.K2 J63666.K3
Citrate-buffered saline (20X)
Tampões Electroforese, Tampões Tampões de hibridização
Saline-sodium citrate (SSC) buffer.
300 mM sodium citrate, 3M sodium chloride, pH 7.0