Cytidine-5'-monophosphate disodium salt ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl phosphate
J63376.03
J63376.06
J63376.14
J63376.03EA
39.1
EUR
J63376.03
J63376.06
J63376.14
Cytidine-5'-monophosphate disodium salt ≥99%
Cytidine-5'-monophosphate disodium salt
Purity: 99+%
CAS No.: 6757-06-8
Molecular Formula: C9H12N3Na2O8P
Formula Weight: 367.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00064355
Fórmula:
C₉H₁₂N₃Na₂O₈P Peso Molecular: 367.16 g/mol Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00064355 Número CAS: 6757-06-8 |