Econazole nitrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
CAS No.: 24169-02-6
Molecular Formula: C18H15Cl3N2O.HNO3
Formula Weight: 444.70
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 158-163°
Solubility: Soluble at 0.4mg/ml in DMSO. Sparingly soluble in water.
MDL No.: MFCD00058160
Fórmula:
C₁₈H₁₅Cl₃N₂O·HNO₃ Ponto de Fusão: 158…163 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00058160 Número CAS: 24169-02-6 EINECS: 246-053-5 Merck Index: 14,3502 |