Print…
L-Cystine disodium salt monohydrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (H-Cys-OH)2.2Na.H2O
J63071.18 J63071.30
J63071.18EA 67.4 EUR
J63071.18 J63071.30
L-Cystine disodium salt monohydrate ≥98%
L-Cystine disodium salt monohydrate
Purity: 98+% CAS No.: 199329-53-8 Molecular Formula: C6H10N2Na2O4S2.H2O Formula Weight: 302.27 (284.26anhy) Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00243291
Fórmula: C₆H₁₀N₂Na₂O₄S₂·H₂O
Peso Molecular: 302.27 g/mol (284.26 anhy)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00243291
Número CAS: 199329-53-8
EINECS: 265-025-3