Print…
Paraformaldeído 4% em PBS + Mg + EGTA
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
J62478.AK J62478.AP
J62478.AKEA 108 EUR
J62478.AK J62478.AP
Paraformaldeído 4% em PBS + Mg + EGTA
Paraformaldeído
Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00133991
Applications: For histology.
Fórmula: (CH₂O)n
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00133991
Número CAS: 30525-89-4