Print…
Penicillin V potassium salt
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Penicillin V Potassium
J62442.09 J62442.14 J62442.22
J62442.09EA 63.5 EUR
J62442.09 J62442.14 J62442.22
Penicillin V potassium salt
Penicillin V potassium salt
Inhibits bacterial cell wall synthesis.
White to off-white powder.
Applications: Inhibits bacterial cell wall synthesis
Fórmula: C₁₆H₁₇KN₂O₅S
Peso Molecular: 388.48 g/mol
Ponto de Fusão: 197…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00051771
Número CAS: 132-98-9
EINECS: 205-086-5
Merck Index: 14,7100