Triolein ≥75%, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 75%
CAS No.: 122-32-7
Molecular Formula: C57H104O6
Formula Weight: 885.45
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 330°(626°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.91
Refractive Index: 1.468
Appearance: Clear pale yellow
Boiling Point: 235-240°/18mm
Solubility: Soluble in chlorofom, ether, and carbon tetrachloride
Beilstein Reference: 1718692
MDL No.: MFCD00137563
Fórmula:
C₅₇H₁₀₄O₆ Ponto de ebulição: 235…240 °C (18 mmHg) Densidade: 0,91 Ponto de Inflamação: 330 °C (626 °F) Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00137563 Número CAS: 122-32-7 EINECS: 204-534-7 Merck Index: 14,9732 |