L-Cystine disodium salt ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Sodium (2R,2'R)-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate)
J62310.30
J62310.A1
J62310.30EA
132
EUR
J62310.30
J62310.A1
L-Cystine disodium salt ≥98%
L-Cystine disodium salt
Purity: 98+%
CAS No.: 64704-23-0
Molecular Formula: C6H10N2Na2O4S2
Formula Weight: 284.30
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown
Optical Rotation: +170° (c=2 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00037206
Fórmula:
C₆H₁₀N₂Na₂O₄S₂ Peso Molecular: 284.30 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00037206 Número CAS: 64704-23-0 EINECS: 265-025-3 |