Disodium-β-glycerophosphate 200 mM em solução
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
β-glycerophosphate
J62121.AD
J62121.AE
J62121.ADEA
68.7
EUR
J62121.AD
J62121.AE
Disodium-β-glycerophosphate 200 mM em solução
Disodium-β-glycerophosphate solutions
CAS No.: 819-83-0
Molecular Formula: C3H7Na2O6P
Formula Weight: 216.04
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00002135
Fórmula:
C₃H₇Na₂O₆P Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002135 Número CAS: 819-83-0 |