Glimepiride
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
3-Ethyl-4-methyl-N-(4-(N-((rel-(1r,4r)-4-methylcyclohexyl)carbamoyl)sulphamoyl)phenethyl)-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide
J62032.MC
J62032.03
J62032.MCEA
95.4
EUR
J62032.MC
J62032.03
Glimepiride
Glimepiride
CAS No.: 93479-97-1
Molecular Formula: C24H34N4O5S
Formula Weight: 490.62
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 212-215°
Solubility: Soluble in DMSO
MDL No.: MFCD00878417
Applications: A sulfonylurea hypoglecemic agent and potent potassium channel blocker
Fórmula:
C₂₄H₃₄N₄O₅S Peso Molecular: 490.62 g/mol Ponto de Fusão: 212…215 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00878417 Número CAS: 93479-97-1 |