Tamsulosin hydrochloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98+%
CAS No.: 106463-17-6
Molecular Formula: C20H28N2O5S.HCl
Formula Weight: 444.97
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 228-230°
MDL No.: MFCD00922997
Applications: An alpha-1 adrenoceptor antagonist
Fórmula:
C₂₀H₂₈N₂O₅S Ponto de Fusão: 228…230 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00922997 Número CAS: 106463-17-6 Merck Index: 14,9049 |