Print…
Paraformaldeído 4% em PBS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
J61899.AK J61899.AP
J61899.AKEA 110 EUR
J61899.AK J61899.AP
Paraformaldeído 4% em PBS
Paraformaldeído
Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00133991
Fórmula: (CH₂O)n
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00133991
Número CAS: 30525-89-4