Minoxidil
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
CAS No.: 38304-91-5
Molecular Formula: C9H15N5O
Formula Weight: 209.25
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Melting Point: 248-265°
MDL No.: MFCD00063409
Applications: Stimulates ATP-activated potassium channels
Fórmula:
C₉H₁₅N₅O Ponto de Fusão: 248…265 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00063409 Número CAS: 38304-91-5 EINECS: 253-874-2 Merck Index: 14,6203 |