Erioglaucine disodium salt
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J61780.06
J61780.14
J61780.06EA
34.1
EUR
J61780.06
J61780.14
Erioglaucine disodium salt
Erioglaucine disodium salt
CAS No.: 3844-45-9
Molecular Formula: C37H34N2Na2O9S3
Formula Weight: 792.86
Physical Form: Powder
Appearance: Purple
Melting Point: 283°
MDL No.: MFCD00012141
Fórmula:
C₃₇H₃₄Na₂N₂O₉S₃ Ponto de Fusão: 283 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012141 Número CAS: 3844-45-9 EINECS: 223-339-8 Merck Index: 14,1373 |