L-Tirosina sal dissódico dihidrato 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(S-3-(4-Hydroxyphenyl)alanine disodium salt dihydrate, Disodium 2-Amino-3-(4-oxidophenyl) propanoate dihydrate, L-3-(4-Hydroxyphenyl)alanine disodium salt dihydrate
J61770.22
J61770.36
J61770.A1
J61770.22EA
110
EUR
J61770.22
J61770.36
J61770.A1
L-Tirosina sal dissódico dihidrato 99%
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Purity: 99%
CAS No.: 122666-87-9
Molecular Formula: C9H9NNa2O3.2H2O
Formula Weight: 265.47 (225.15anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to pale brown
Optical Rotation: -13° (c=4 in water)
MDL No.: MFCD03840558
Fórmula:
C₉H₉NO₃Na₂·2H₂O Peso Molecular: 261.19 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03840558 Número CAS: 122666-87-9 |