Telmisartan 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
4'-[[4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-carboxylic Acid, 4'-((1,7'-Dimethyl-2'-propyl-1H,3'H-[2,5'-bibenzo[d]imidazol]-3'-yl)methyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
J61441.MD
J61441.03
J61441.MDEA
79.5
EUR
J61441.MD
J61441.03
Telmisartan 99%
Telmisartan
Purity: 99%
CAS No.: 144701-48-4
Molecular Formula: C33H30N4O2
Formula Weight: 514.62
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 261-263°
MDL No.: MFCD00918125
Applications: An angiotensin II receptor antagonist
Fórmula:
C₃₃H₃₀N₄O₂ Peso Molecular: 514.63 g/mol Ponto de Fusão: 261…263 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00918125 Número CAS: 144701-48-4 |