Polyethyleneimine, M.W. 60,000 50% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
CAS No.: 9002-98-6
Molecular Formula: -HN-[CH2CH2NH-]n
Physical Form: Liquid
Density: 1.07
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00084427
Applications: A protein precipitant used to purify proteins
Fórmula:
(CH2CH2NH)n Densidade: 1,07 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00084427 Número CAS: 9002-98-6 |