Print…
U0126 ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
J61246.MB J61246.MC
J61246.MBEA 176 EUR
J61246.MB J61246.MC
U0126 ≥99%
U0126
Selective inhibitor of mitogen-activated protein kinases MEK-1 and MEK-2.
  • Soluble in DMSO. Poorly soluble in ethanol and water
Fórmula: C₁₈H₁₆N₆S₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01861186
Número CAS: 109511-58-2