Agarose, alta fusão , resolução média para separações de DNA
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J61123.14
J61123.22
J61123.36
J61123.14EA
70
EUR
J61123.14
J61123.22
J61123.36
Agarose, alta fusão , resolução média para separações de DNA
Agarose
CAS No.: 9012-36-6
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD00081294
Applications: For standard DNA applications
Temperatura de Armazenamento:
Ambiente |
Número MDL :
MFCD00081294 Número CAS: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |