Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 60-92-4
Molecular Formula: C10H12N5O6P
Formula Weight: 329.21
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 260° dec.
Beilstein Reference: 52645
MDL No.: MFCD00005845
Fórmula:
C₁₀H₁₂N₅O₆P Ponto de Fusão: 260 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD00005845 Número CAS: 60-92-4 EINECS: 200-492-9 Merck Index: 14,2708 |