Nitrendipine
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Ethyl 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
J60841.MC
J60841.03
J60841.MCEA
214
EUR
J60841.MC
J60841.03
Nitrendipine
Nitrendipine
CAS No.: 39562-70-4
Molecular Formula: C18H20N2O6
Formula Weight: 360.36
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow to green
MDL No.: MFCD00082255
Applications: L-type calcium channel blocker
Fórmula:
C₁₈H₂₀N₂O₆ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00082255 Número CAS: 39562-70-4 EINECS: 254-513-1 Merck Index: 14,6576 |