Print…
SSC buffer (20X)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J60839.K2 J60839.K3 J60839.K7
J60839.K2EA 54.7 EUR
J60839.K2 J60839.K3 J60839.K7
SSC buffer (20X)
Tampões Electroforese, Tampões Tampões de hibridização
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00132371