EGTA (Etilenoglicol bis(2-aminoetiléter)-N,N,N',N'-ácido tetraacético) 0.5 M em solução aquosa pH 8.0
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
EGTA, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® FE PA, Idranal® VI, Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Ethylene Glycol Bis(2-aminoethyl Ether)-N,N,N,N-tetraacetic acid, 3,12-Bis(carboxymethyl)-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, Titriplex® VI
J60767.AD
J60767.AE
J60767.ADEA
115
EUR
J60767.AD
J60767.AE
EGTA (Etilenoglicol bis(2-aminoetiléter)-N,N,N',N'-ácido tetraacético) 0.5 M em solução aquosa pH 8.0
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid)
CAS No.: 67-42-5
Molecular Formula: C14H24N2O10
Formula Weight: 380.35
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00004291
Fórmula:
C₁₄H₂₄N₂O₁₀ Peso Molecular: 380.35 g/mol Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00004291 Número CAS: 67-42-5 Merck Index: 13,03560 |