Thymidine-5'-monophosphate disodium salt
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
5′-Thymidylic acid disodium salt, TMP disodium salt, Sodium ((2R,3S,5R)-3-hydroxy-5-(5-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)tetrahydrofuran-2-yl)methyl phosphate, dTMP disodium salt, Thymidine 5′-monophosphate disodium salt hydrate
J60747.MC
J60747.MD
J60747.03
J60747.MCEA
48.1
EUR
J60747.MC
J60747.MD
J60747.03
Thymidine-5'-monophosphate disodium salt
Thymidine-5'-monophosphate disodium salt
CAS No.: 33430-62-5
Molecular Formula: C10H13N2Na2O8P
Formula Weight: 366.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 4086927
MDL No.: MFCD09039259
Fórmula:
C₁₀H₁₃N₂Na₂O₈P Peso Molecular: 366.18 g/mol Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD09039259 Número CAS: 33430-62-5 EINECS: 251-518-0 |