Print…
Prilocaine hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Prilocaine HCl, 2-(Propylamino)-N-(o-tolyl)propanamide hydrochloride, 2-(Propylamino)-N-(o-tolyl)propionamide Hydrochloride
J60648.03 J60648.06 J60648.09
J60648.03EA 88.4 EUR
J60648.03 J60648.06 J60648.09
Prilocaine hydrochloride 98%
Prilocaine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 1786-81-8 Molecular Formula: C13H20N2O.HCl Formula Weight: 256.77 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 167-168° MDL No.: MFCD00079279
Applications: A local anesthetic
Fórmula: C₁₃H₂₀N₂O
Peso Molecular: 256.77 g/mol
Ponto de Fusão: 167…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079279
Número CAS: 1786-81-8
EINECS: 217-244-0