Hexamethonium bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
N1,N1,N1,N6,N6,N6-hexamethylhexane-1,6-diaminium bromide, Hexane-1,6-bis(trimethylammonium Bromide), Hexamethylenebis(trimethylammonium Bromide)
J60466.14
J60466.22
J60466.14EA
81.1
EUR
J60466.14
J60466.22
Hexamethonium bromide ≥98%
Hexamethonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 55-97-0
Molecular Formula: C12H30Br2N2
Formula Weight: 362.19
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 282-285° dec.
Beilstein Reference: 3715749
MDL No.: MFCD00011787
Applications: Nicotinic acetyl choline receptor antagonist
Fórmula:
C₁₂H₃₀Br₂N₂ Peso Molecular: 362.19 g/mol Ponto de Fusão: 282…285 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011787 Número CAS: 55-97-0 EINECS: 200-249-7 |