Loratadine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
J60190.ME
J60190.03
J60190.06
J60190.MEEA
97.2
EUR
J60190.ME
J60190.03
J60190.06
Loratadine ≥98%
Loratadine
Purity: 98+%
CAS No.: 79794-75-5
Molecular Formula: C22H23ClN2O2
Formula Weight: 382.88
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 134°
MDL No.: MFCD00672869
Applications: A nonsedating-type histamine H1-receptor antagonist
Fórmula:
C₂₂H₂₃ClN₂O₂ Ponto de Fusão: 134 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00672869 Número CAS: 79794-75-5 Merck Index: 14,5578 |