Palatinose hydrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J60091.14
J60091.22
J60091.14EA
44.8
EUR
J60091.14
J60091.22
Palatinose hydrate ≥98%
Palatinose hydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 13718-94-0
Molecular Formula: C12H22O11.xH2O
Formula Weight: 342.30
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 122-124°
Beilstein Reference: 1757215
MDL No.: MFCD00076094
Fórmula:
C₁₂H₂₂O₁₁·xH₂O Ponto de Fusão: 122…124 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00076094 Número CAS: 343336-76-5 EINECS: 237-282-1 Merck Index: 14,5182 |