Magnesium acetate 1 M em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J60041.AD
J60041.AE
J60041.ADEA
58.8
EUR
J60041.AD
J60041.AE
Magnesium acetate 1 M em solução aquosa
Magnesium acetate
CAS No.: 142-72-3
Molecular Formula: C4H6MgO4
Formula Weight: 142.39
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003539
Fórmula:
(H₃CCOO)₂Mg Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003539 Número CAS: 142-72-3 |