4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol) ester 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-{4-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]phenyl}-1,3,2-dioxaborolane, 4,4'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,1'-biphenyl
H51956.03
H51956.06
H51956.03EA
64.9
EUR
H51956.03
H51956.06
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol) ester 95%
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester
Purity: 95%
CAS No.: 207611-87-8
Molecular Formula: C24H32B2O4
Formula Weight: 406.14
MDL No.: MFCD08669545
Fórmula:
C₂₄H₃₂B₂O₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08669545 Número CAS: 207611-87-8 |