Benzyl viologen dichloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,1'-Dibenzyl-[4,4'-bipyridine]-1,1'-diium chloride, 1,1'-Dibenzyl-4,4'-bipyridinium dichloride
H66836.03
H66836.06
H66836.03EA
112
EUR
H66836.03
H66836.06
Benzyl viologen dichloride 97%
Benzyl viologen dichloride
Purity: 97%
CAS No.: 1102-19-8
Molecular Formula: C24H22Cl2N2
Formula Weight: 409.35
Physical Form: Solid
Appearance: White to off-white
Melting Point: 260° dec.
Beilstein Reference: 3811585
MDL No.: MFCD00011991
Fórmula:
C₂₄H₂₂Cl₂N₂ Ponto de Fusão: 260 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011991 Número CAS: 1102-19-8 EINECS: 214-158-5 |