3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzene
H66477.MD
H66477.03
H66477.MDEA
89.1
EUR
H66477.MD
H66477.03
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde 96%
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Purity: 96%
CAS No.: 79418-78-3
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Yelloe to pale brown
Boiling Point: 114-118°
MDL No.: MFCD02683560
Fórmula:
C₈H₇FO₃ Ponto de ebulição: 114…118 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02683560 Número CAS: 79418-78-3 |