2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Nitrapyrin
H66418.03
H66418.06
H66418.03EA
49.5
EUR
H66418.03
H66418.06
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine 98%
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 1929-82-4
Molecular Formula: C6H3Cl4N
Formula Weight: 230.90
Flash Point: 100°(212°F)
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 60-65°
Beilstein Reference: 1618997
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00072500
Fórmula:
C₆H₃Cl₄N Ponto de Fusão: 60…65 °C Ponto de Inflamação: 100 °C (212 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00072500 Número CAS: 1929-82-4 EINECS: 217-682-2 ADR: 9,III |