5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H66320.03
H66320.06
H66320.03EA
79.5
EUR
H66320.03
H66320.06
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde 97%
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 42298-41-9
Molecular Formula: C8H7IO2
Formula Weight: 262.04
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White to off-white to yel
Melting Point: 140-146°
MDL No.: MFCD04128999
Fórmula:
C₈H₇IO₂ Peso Molecular: 262.046 g/mol Ponto de Fusão: 140…146 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04128999 Número CAS: 42298-41-9 |