3-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Fmoc-Phe(3-Cl)-OH
H66237.03
H66237.06
H66237.03EA
64.1
EUR
H66237.03
H66237.06
3-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 95%
3-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 198560-44-0
Molecular Formula: C24H20ClNO4
Formula Weight: 421.88
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00672548
Fórmula:
C₂₄H₂₀ClNO₄ Peso Molecular: 421.877 g/mol |
Número MDL :
MFCD00672548 Número CAS: 198560-44-0 |