4-Bromoresorcinol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Bromobenzene-1,3-diol
H66087.06
H66087.14
H66087.06EA
103
EUR
H66087.06
H66087.14
4-Bromoresorcinol 98%
4-Bromoresorcinol
Purity: 98%
CAS No.: 6626-15-9
Molecular Formula: C6H5BrO2
Formula Weight: 189.01
Physical Form: Powder
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 97-100°
Boiling Point: 150°/12mm
Beilstein Reference: 1861280
MDL No.: MFCD00002272
Fórmula:
C₆H₅BrO₂ Ponto de ebulição: 150 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 97…100 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002272 Número CAS: 6626-15-9 EINECS: 229-586-8 |