Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
H65384.03
H65384.06
H65384.03EA
85.1
EUR
H65384.03
H65384.06
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Purity: 97%
CAS No.: 17435-72-2
Molecular Formula: C6H9BrO2
Formula Weight: 193.04
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 81°(178°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.398
Refractive Index: 1.4790
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 38°/0.8mm
Beilstein Reference: 970108
MDL No.: MFCD00031518
Fórmula:
C₆H₉BrO₂ Peso Molecular: 193.04 g/mol Ponto de ebulição: 38 °C (0.8 mmHg) Densidade: 1.398 Ponto de Inflamação: 81 °C (178 °F) |
Número MDL :
MFCD00031518 Número CAS: 17435-72-2 |