Diethyl-2-thienylmethylphosphonate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Diethyl (thiophen-2-ylmethyl)phosphonate
H65232.03
H65232.06
H65232.03EA
118
EUR
H65232.03
H65232.06
Diethyl-2-thienylmethylphosphonate 95%
Diethyl-2-thienylmethylphosphonate
Purity: 95%
CAS No.: 2026-42-8
Molecular Formula: C9H15O3PS
Formula Weight: 234.25
Physical Form: Liquid
Refractive Index: 1.5200
Appearance: Pale yellow
Beilstein Reference: 1683411
MDL No.: MFCD00128457
Fórmula:
C₉H₁₅O₃PS Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00128457 Número CAS: 2026-42-8 |